Learn More
Méthanesulfonamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510467
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
3144-09-0
CH5NO2S
95.12
MFCD00007940
HNQIVZYLYMDVSB-UHFFFAOYSA-N
methylsulfonamide, methane sulfonamide, methanesulphonamide, methansulfonamid, methyl sulfonamide, aminosulfane dioxide, methyl sulfonylamine, ch3so2nh2, mesylamine, methansulfonamide
72879
méthanesulfonamide
CS(N)(=O)=O
3144-09-0
CH5NO2S
95.12
MFCD00007940
HNQIVZYLYMDVSB-UHFFFAOYSA-N
methylsulfonamide, methane sulfonamide, methanesulphonamide, methansulfonamid, methyl sulfonamide, aminosulfane dioxide, methyl sulfonylamine, ch3so2nh2, mesylamine, methansulfonamide
72879
méthanesulfonamide
CS(N)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methanesulfonamide
Point de fusion 88.0°C to 92.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SO2NH2
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 95.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux, poudre ou flocons
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanesulfonamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.