missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methanol D4 99.80% D + 0.03% TMS, Eurisotop

Click to view available options
Quantité:
10 mL
10 x 0.75 mL
Conditionnement:
Ampule
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
811-98-3
Methyl-d3 alcohol d, Tetradeuteromethanol, Methanol-D4
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
811-98-3
Methyl-d3 alcohol d, Tetradeuteromethanol, Methanol-D4

Synonym: Methyl-d3 alcohol d, Tetradeuteromethanol, Methanol-D4

Methanol D4

  • Isotopic Enrichment: 99.80% D

CoA and MSDS available at Eurisotop.com

Nom chimique ou matériau Methanol D4
Deutérium (D) 0.03% D
Conditionnement Ampule
Point d’ébullition 64.7°C
Couleur Colorless
Point de fusion -97.8°C
Quantité 10 x 0.75 mL
Qualité Research Grade