missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methanol D4 99.80% D + 0.03% TMS, Eurisotop

Catalog Number 17257466
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mL
10 x 0.75 mL
Conditionnement:
Ampule
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
811-98-3
Methyl-d3 alcohol d, Tetradeuteromethanol, Methanol-D4
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
811-98-3
Methyl-d3 alcohol d, Tetradeuteromethanol, Methanol-D4

Synonym: Methyl-d3 alcohol d, Tetradeuteromethanol, Methanol-D4

Methanol D4

  • Isotopic Enrichment: 99.80% D

CoA and MSDS available at Eurisotop.com

Nom chimique ou matériau Methanol D4
Couleur Colorless
Deutérium (D) 0.03% D
Quantité 10 mL
Point de fusion -97.8°C
Point d’ébullition 64.7°C
Qualité Research Grade
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'