Learn More
Methazolamide, Dr. Ehrenstorfer
Code produit. 30325030
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
Code produit. 30325030
Marque: Dr. Ehrenstorfer DREC14999900
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methazolamide
CAS 554-57-4
Noms d’analytes ou de composants Methazolamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C5 H8 N4 O3 S2
Certifications/Conformité ISO/IEC 17025
Synonyme N-[5-(aminosulfonyl)-3-methyl-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-ylidene]acetamide;
Formule InChI InChI=1S/C5H8N4O3S2/c1-3(10)7-4-9(2)8-5(13-4)14(6,11)12/h1-2H3,(H2,6,11,12)/b7-4-
SMILES CN1N=C(S/C/1=N\C(=O)C)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC (NZ)-N-(3-methyl-5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylidene)acetamide
Poids moléculaire (g/mol) 236.27
Quantité 50 mg
Poids de la formule 236.0038 g/mol