Learn More
Étalon interne pour GC/FID, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
Description
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-méthyl-2-propanol | 1515-14-6 | 5000μg/ml |
| 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol | 920-66-1 | 5000μg/ml |
| 2-chloroacrylonitrile | 920-37-6 | 5000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Internal Standard for GC/FID |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| Méthodes | For US EPA Method 8015B |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Chloroacrylonitrile; 1,1,1 |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Élément | 2-Chloroacrylonitrile; 1,1,1 |
| Solvent or Matrix | Water |
| Quantité | 1 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Internal Standard for GC/FID
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: 2-chloroacrylonitrile
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire