Learn More
Acide méthoxyacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11419977
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Code produit. 11419977
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22917.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 625-45-6 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
Methoxyacetic acid is used in zebrafish embryotoxicity test to evaluate chemical toxicity after exposure of the complete vertebrate embryo during embryogenesis. It is also used in industry as gelling, viscosity and stabilizer reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide méthoxyacétique est utilisé dans le test d’embryotoxicité du poisson-zèbre pour évaluer la toxicité chimique après l’exposition de l’embryon entier de vertébrés pendant l’embryogenèse. Il est également utilisé dans l’industrie comme gélifiant, agent de viscosité et réactif stabilisateur.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-45-6
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.078
Numéro MDL MFCD00004308
Clé InChI RMIODHQZRUFFFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methoxyacetic acid, acetic acid, methoxy, methoxyethanoic acid, acetic acid, 2-methoxy, ch3och2cooh, methoxyacetlc acid, unii-f11t1h7q7w, methoxy acetic acid, methoxy-acetic acid, ccris 6518
CID PubChem 12251
Nom IUPAC 2acide méthoxyacétique
SMILES COCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methoxyacetic acid
Point de fusion 8°C
Densité 1.174
pH 1.6
Point d’ébullition 202°C to 204°C
Point d’éclair 114°C (237°F)
Odeur Odorless
Formule linéaire CH3OCH2CO2H
Indice de réfraction 1.4165
Quantité 50 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 635800
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 90.08
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methoxyacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methoxyacetic acid