Learn More
1-hydroxy-2-naphthoate de méthyle, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11925001
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
948-03-8
C12H10O3
202.21
HMIBDRSTVGFJPB-UHFFFAOYSA-N
methyl 1-hydroxy-2-naphthoate, 2-naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy-, methyl ester, 1-hydroxy-2-naphthoic acid methyl ester, 1-hydroxy-2-naphthoic acid, methyl ester, acmc-20akjf, 2-naphthoic acid, 1-hydroxy-, methyl ester, methyl=1-hydroxy-2-naphthoate, 1-hydroxy-2-carbomethoxynaphthalene, methyl 1-hydroxy-naphthalene-2-carboxylate
70358
1-hydroxynaphtalène-2-carboxylate de méthyle
COC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)O
948-03-8
C12H10O3
202.21
HMIBDRSTVGFJPB-UHFFFAOYSA-N
methyl 1-hydroxy-2-naphthoate, 2-naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy-, methyl ester, 1-hydroxy-2-naphthoic acid methyl ester, 1-hydroxy-2-naphthoic acid, methyl ester, acmc-20akjf, 2-naphthoic acid, 1-hydroxy-, methyl ester, methyl=1-hydroxy-2-naphthoate, 1-hydroxy-2-carbomethoxynaphthalene, methyl 1-hydroxy-naphthalene-2-carboxylate
70358
1-hydroxynaphtalène-2-carboxylate de méthyle
COC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl 1-hydroxy-2-naphthoate
Point de fusion 76°C to 80°C
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 202.21
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 1-hydroxy-2-naphthoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.