Learn More
Méthyl 3-amino-4-phényl-5-(trifluorométhyl)thiophène-2-carboxylate, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1g
5g
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate |
% min. CAS | 95.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Quantité | 5g |
Poids de la formule | 301.29 |
Pourcentage de pureté | 95% |