Learn More
Méthyl 4’-formylbiphényl-4-carboxylate, 97 %, Acros Organics
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
Especificaciones
Nom chimique ou matériau | Methyl 4'-formylbiphenyl-4-carboxylate |
Point de fusion | 113.0°C to 118.0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 240.26 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methyl 4'-formylbiphenyl-4-carboxylate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.