Learn More
Méthyl-5-amino-1-benzothiophène-2-carboxylate, Thermo Scientific™
Catalog Number 10048793
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
20699-85-8
C10H9NO2S
207.247
SIMBULBEQVHFPK-UHFFFAOYSA-N
2824064
5-amino-1-benzothiophène-2-carboxylate de méthyle
COC(=O)C1=CC2=C(S1)C=CC(=C2)N
20699-85-8
C10H9NO2S
207.247
SIMBULBEQVHFPK-UHFFFAOYSA-N
2824064
5-amino-1-benzothiophène-2-carboxylate de méthyle
COC(=O)C1=CC2=C(S1)C=CC(=C2)N
Nom chimique ou matériau Methyl 5-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Synonyme methyl 5-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, 5-aminothionaphthene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-aminobenzothiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-amino-, methyl ester, maybridge3_004413, methyl 5-aminobenzo b thiophene-carboxylate, methyl5-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-azanyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, methyl-5-amino-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-amino-1-benzo b thiophene-2-carboxylate
Poids de la formule 207.25
Pourcentage de pureté 97%