Learn More
Acétate de méthyle, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10274150 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
Code produit. 10274150
Marque: Fisher Chemical M/4150/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 79-20-9
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.079
Numéro MDL 8711
Clé InChI KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6584
ChEBI CHEBI:77700
Nom IUPAC acétate de méthyle
SMILES CC(=O)OC
Spécification
Conditionnement Flacon en verre ambré
Tension de vapeur 220mbar at 20°C
Viscosité 0.38 mPaS at 20°C
Densité de vapeur 2.8
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Point de fusion -98°C
Point d’ébullition 57.4°C
Quantité 500 mL
Poids de la formule 74.08g/mol