Learn More
Methyl formate, Reagent Grade, 97%, Honeywell™
Catalog Number 15667950
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 1 L
Conditionnement:
Glass bottle
107-31-3
C2H4O2
60.05
MFCD00003291
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
7865
CHEBI:77699
methyl formate
COC=O
107-31-3
C2H4O2
60.05
MFCD00003291
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
7865
CHEBI:77699
methyl formate
COC=O
Reagent Grade, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl formate
Couleur Colorless
Densité 0.974g/mL at 20°C
Point d’ébullition 34°C (1013 hPa)
Point d’éclair −19°C (−2.2°F)
Conditionnement Glass bottle
Formule linéaire HCO2CH3
Quantité 1 L
Numéro UN UN1243
Beilstein 1734623
Poids de la formule 60.05g/mol
Pourcentage de pureté 0.97
Forme physique Liquid