Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert de méthyle, sel de chlorure de zinc, pur, certifié
Code produit. 10045750 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
Code produit. 10045750
Marque: Thermo Scientific Chemicals 414380250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7114-03-6 | C27H35BrClN3·xZnCl2 | 653.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7114-03-6
Formule moléculaire C27H35BrClN3·xZnCl2
Poids moléculaire (g/mol) 653.23
Specifica
Nom chimique ou matériau Methyl Green, zinc chloride salt
Point de fusion 233.0°C
Couleur Marron-rouge ou vert
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Merck Index 14,6082
Synonyme C.I. 42590, Ethyl Green, zinc chloride salt
Informations sur la solubilité Solubility in water: 70g/L (20°C)
Clé InChI ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
SMILES CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn+2].[Br-]
Nom IUPAC zinc ;[4-[[4-(diméthylamino)phényl]-(4-diméthylazaniumylidénécyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]phényl]-éthyl-diméthylazanium ;bromure ;trichlorure
CID PubChem 131675247
Poids de la formule 653.23
Qualité Pures
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl Green, zinc chloride salt
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Consigli di prudenza
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-(dimethylimi nio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-Nethyl-N,N-dime
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato