Learn More
Malonate de potassium de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
Methyl potassium malonate is a protein advanced glycosylation inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le malonate de potassium et de méthyle est un inhibiteur de glycosylation avancé en protéines.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Le malonate de potassium et de méthyle est un inhibiteur de glycosylation avancé en protéines.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl potassium malonate |
Note relative au nom | Hygroscopic |
Point de fusion | ∽190°C (decomposition) |
Couleur | Blanc |
Quantité | 25 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in methanol. |
Poids de la formule | 156.18 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Forme physique | Poudre cristalline |