Learn More
(S)-(-)-Lactate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
It is used in pharmaceutical industry, agricultural fields and is also used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans l’industrie pharmaceutique, les champs agricoles et est également utilisé comme solvant.
Solubilité
Miscible. Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Il est utilisé dans l’industrie pharmaceutique, les champs agricoles et est également utilisé comme solvant.
Solubilité
Miscible. Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl (S)-(-)-lactate |
Point de fusion | -44°C |
Densité | 1.092 |
Point d’ébullition | 135°C to 138°C |
Point d’éclair | 49°C (120°F) |
Indice de réfraction | 1.414 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3272 |
Beilstein | 1720587 |
Sensibilité | Moisture sensitive |