Learn More
Méthylsulfoxyde, 99,8+ %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl sulfoxide |
Point de fusion | 18.4°C |
Note relative au nom | For HPLC |
Densité | 1.1000g/mL |
Point d’ébullition | 189.0°C |
Quantité | 2.5 L |
Point d’éclair | 87°C |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Indice de réfraction | 1.4770 to 1.4800 |
Plage de pourcentage du dosage | 99.8% min. (GC) |