Learn More
Méthyle de 2,4-dichlorobenzoate, 97 %, Acros Organics™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl 2,4-dichlorobenzoate |
Couleur | Incolore à jaune |
Point d’ébullition | 132.0°C (15.0 mmHg) |
Point d’éclair | 110°C |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 205.04 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methyl 2,4-dichlorobenzoate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.