Learn More
Acide méthylphosphonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Description
Methylphosphonic acid is used to produce methyl-phosphonic acid dichloride by chlorination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide méthylphosphonique est utilisé pour produire du dichlorure d’acide méthylphosphonique par chloration.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
L’acide méthylphosphonique est utilisé pour produire du dichlorure d’acide méthylphosphonique par chloration.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methylphosphonic acid |
Point de fusion | 103°C to 107°C |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN3261 |
Beilstein | 1739372 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and alcohol. |
Poids de la formule | 96.03 |
Pourcentage de pureté | 98% |