Learn More
Méthyltrioxorhénium (VII), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10081661 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
2.50g
500mg
Code produit. 10081661
Marque: Thermo Scientific Acros 346961000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 70197-13-6 | CH3O3Re | 249.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70197-13-6
Formule moléculaire CH3O3Re
Poids moléculaire (g/mol) 249.23
Numéro MDL MFCD00192332
Clé InChI VZSXFJPZOCRDPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyltrioxorhenium vii, methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide, unii-883d8rdd5q, methylrhenium vii trioxide, mto, methyltrioxorhenium mi, t-4-methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide vii
CID PubChem 2734010
Nom IUPAC trioxyde de méthylrhénium
SMILES [CH3-].O=[Re](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyltrioxorhenium (VII)
Point de fusion 111.0°C
Couleur Gris-bleu à blanc
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Forme physique Crystals
Quantité 100 mg
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Merck Index 15, 6206
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble in h2o
Poids de la formule 249.23
Pourcentage de pureté 98%