Learn More
Méthyltrioxorhénium (VII), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
2.50g
500mg
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Methyltrioxorhenium (VII) |
| Point de fusion | 111.0°C |
| Couleur | Gris-bleu à blanc |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 2.5 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
| Merck Index | 15, 6206 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: very soluble in h2o |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur