Learn More
Metro™ Kits d’unités intermédiaires fixes à double profondeur qwikTRAK™
Connecte une unité intermédiaire fixe à double profondeur aux rails et ancre les rails au sol
Marque: Metro™ LBTAX3
Informations supplémentaires : Poids : 8.88800kg
Description
- Pour une utilisation avec les systèmes d’étagères Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ et MetroMax iQ
- Le kit comprend des montants fixes hauts de 74 po (188 cm) et du matériel de connexion
Informations sur la commande
Les étagères sont vendues séparément.
Spécification
Montants fixes de 74 po de hauteur et matériel de connexion pour connecter les unités intermédiaires fixes qwikTRAK™ double profondeur au rail et ancrer les rails au sol | |
Kit d’unité intermédiaire fixe | |
Système d’étagères Metro™ MetroMax i™ et Q™ | |
polymère |
11 kg | |
24,3 lb | |
Polymère lourd |