Learn More
Metro™ Kits d’unités mobiles à double profondeur et rail supérieur
Le kit fournit des composants pour les étagères qui s’adaptent sur des rails pour une mobilité accrue
Marque: Metro™ LTTM18C
Informations supplémentaires : Poids : 38.90400kg
Description
- Pour une utilisation avec les systèmes d’étagères Super Erecta™ et Super Adjustable™
- Le kit comprend des montants, des roulettes, des canaux de roulette, des tampons toriques, des ensembles de roulements à rouleaux et du matériel de fixation pour connecter deux unités
- Finition chromée
Informations sur la commande
Les étagères sont vendues séparément.
Spécification
Montants, ensemble de roulettes / canaux de roulette, tampons en forme de donut et ensembles de roulements à rouleaux, matériel de fixation pour connecter les deux unités mobiles à double profondeur Top-Track™ | |
32,4 kg | |
Chromé | |
72 lb | |
Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ | |
Chrome |
20,25 in | |
18 po | |
Kit d’unités mobiles | |
51,4 cm | |
45,7 cm |