Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire HD Super en acier inox, mobile
Le déplacement de l’équipement de laboratoire est désormais facile. La table de travail de laboratoire HD Super en acier inox Metro, dotée d’une base ouverte et de fonctions de mobilité intégrées, est conçue pour la propreté, la stabilité et la commodité dans tout environnement de laboratoire.
Marque: Metro™ MWT307FS
Informations supplémentaires : Poids : 65.18400kg
Description
- Avec quatre roulettes pivotantes de 5 po de diamètre (12,7 cm), deux avec des freins à pédale
- Surface de travail sans soudure en acier inox de calibre 14 avec bords arrondis
- Hauteur confortable de 34 po (86,4 cm)
- La structure de support élimine virtuellement les “bourdonnements”
Informations sur la commande
Assemblage requis. S’assemble facilement sans outils. Roulettes vendues séparément.
Spécification
72 po | |
72 x 30 x 34 po (182,5 x 76,2 x 86,4 cm) | |
86,4 cm | |
Quatre roulettes pivotantes de 5 po de diamètre, deux avec des freins à pédale | |
82,5 kg | |
Avec sous-étagère | |
182,5 cm |
Table mobile | |
Idéal pour le laboratoire | |
34 po | |
30 po | |
182 lb | |
76,2 cm | |
Acier inoxydable |