Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire HD Super en acier inox avec support d’étagère
Développez facilement votre espace de travail. La table de travail de laboratoire HD Super en acier inox avec support d’étagère Metro™ comporte des montants arrière étendus qui permettent la fixation de l’étagère suspendue.
Marque:  Metro™ WTC307FC
Informations supplémentaires : Poids : 91.22400kg
Code produit. 15917341
  • 1765.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-09-2024
Description
  • 30 po de large (76 cm)
  • Équipé de montants arrière fixes de 88 po (223,5 cm) et pieds de mise à niveau avant
Informations sur la commande
Étagères en porte-à-faux et roues vendues séparément.
Spécification
Spécification
60 po
30 po
Idéal pour le laboratoire
34 po
30 po
Roues non incluses ; vendues séparément.
76,2 cm
152,4 cm
Acier inoxydable
Table de travail
60 x 30 x 34 po (152,4 x 76,2 x 86,4 cm)
86,4 cm
Avec support d’étagère
114 kg
251 lb
76,2 cm
Acier galvanisé