Learn More
Metro™ Accessoire de table de travail de laboratoire, dosseret
Faites correspondre la longueur et la couleur avec la paillasse sélectionnée
Marque:  Metro™ LT60BSG
Informations supplémentaires : Poids : 3.44800kg
Code produit. 15917051
  • 185.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-09-2024
Description
  • 4 po de hauteur (10,2 cm)
  • Se fixe sur le dessus de la table phénolique à l’aide de trous pré-percés
Spécification
Spécification
57,75 in
4 po
Gris
10,2 cm
146,6 cm