Learn More
Metro™ Accessoire de table de travail de laboratoire, dosseret
Faites correspondre la longueur et la couleur avec la paillasse sélectionnée
Marque: Metro™ LT36BSB
Informations supplémentaires : Poids : 2.36000kg
Description
- 4 po de hauteur (10,2 cm)
- Se fixe sur le dessus de la table phénolique à l’aide de trous pré-percés
Spécification
33,75 in | |
4 po | |
Noir |
10,2 cm | |
87,5 cm |