Learn More
Metro™ Accessoire de table de travail de laboratoire, dosseret
Faites correspondre la longueur et la couleur avec la paillasse sélectionnée
Marque:  Metro™ LT30BSG
Informations supplémentaires : Poids : 1.99200kg
Code produit. 15917021
  • 107.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-10-2022
Description
  • 4 po de hauteur (10,2 cm)
  • Se fixe sur le dessus de la table phénolique à l’aide de trous pré-percés
Spécification
Spécification
Gris
10,2 cm
70,5 cm
4 po
27,75 in