Learn More
Metro™ Accessoire de table de travail de laboratoire MetroMax i™, tiroir
Le tiroir de table de travail de laboratoire MetroMax i™ est fourni dans un choix de tailles pour fournir de l’espace et une fonctionnalité supplémentaires dans votre configuration de stockage.
Marque: Metro™ LTD3L
Informations supplémentaires : Poids : 3.99200kg
Description
- Les tiroirs conviennent à des longueurs de table de 30, 36, 48 et 60 po (76, 91,4, 121,9 et 152,4 cm)
- Fonction de verrouillage disponible
Spécification
3 in. | |
7,6 cm | |
For 30, 36, 48 and 60 in. lab worktables | |
Tiroir avec verrouillage |