Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire MetroMax i™, dessus en acier inox et dosseret avec cadre à 3 côtés
La construction de polymère avancé de la table de travail de laboratoire MetroMax i™ offre une excellente performance de résistance à la corrosion pour les environnements de laboratoire les plus corrosifs.
1390.00€ - 1545.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Idéal pour le laboratoire |
---|---|
Capacité de charge (impériale) | 600 lb |
Capacité de charge (métrique) | 273 kg |
Largeur (impériale) | 30 po |
Largeur (métrique) | 76,2 cm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Comprend | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Comprend | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15997021
|
Metro™
LT30XUS3 |
29,75 x 30 x 39,5 po (74,9 x 76,2 x 100,3 cm) | Dosseret sur 3 côtés | Table fixe |
1525.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15997031
|
Metro™
LT36XUS3 |
35,75 x 30 x 39,5 po (90,8 x 76,2 x 100,3 cm) | Dosseret sur 3 côtés | Table fixe |
1420.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15997041
|
Metro™
LT48XUS3 |
47,75 x 30 x 39,5 po (121,3 x 76,2 x 100,3 cm) | Dosseret sur 3 côtés | Table fixe |
1475.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15997051
|
Metro™
LT60XUS3 |
59,75 x 30 x 39,5 po (151,7 x 76,2 x 100,3 cm) | Dosseret sur 3 côtés | Table fixe |
1545.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15917071
|
Metro™
LTM30XUS3 |
29,75 x 30 x 39,5 po (74,9 x 76,2 x 100,3 cm) | Dosseret avec cadre à 3 côtés, insert adaptateur | Table mobile |
1390.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15977071
|
Metro™
LTM36XUS3 |
35,75 x 30 x 39,5 po (90,8 x 76,2 x 100,3 cm) | Dosseret avec cadre à 3 côtés, insert adaptateur | Table mobile |
1420.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15937081
|
Metro™
LTM48XUS3 |
47,75 x 30 x 39,5 po (121,3 x 76,2 x 100,3 cm) | Dosseret avec cadre à 3 côtés, insert adaptateur | Table mobile |
1475.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15997081
|
Metro™
LTM60XUS3 |
59,75 x 30 x 35,5 po (151,7 x 76,2 x 90,2 cm) | Dosseret avec cadre à 3 côtés, insert adaptateur | Table mobile |
1545.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- La table est dotée de surfaces lisses faciles à nettoyer
- Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
- Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Idéal pour le laboratoire | |
273 kg | |
76,2 cm |
600 lb | |
30 po | |
polymère |