Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en polymère MetroMax i™, dessus phénolique noir avec cadre à 3 côtés
Obtenez un laboratoire plus propre grâce à la table de travail de laboratoire en polymère MetroMax i™, qui offre une résistance supérieure à la corrosion grâce à la protection intégrée de produit antimicrobien Microban™.
Marque:  Metro™ LTM48XUPB3
Informations supplémentaires : Poids : 42.81600kg
Code produit. 15917081
  • 1440.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-07-2022
Description
Ces tables de travail constituent la plateforme de produit idéale, sont modulaires par conception et offrent une flexibilité ultime en fonction des exigences de l’application.
  • Construction en polymère avancé pour les environnements de laboratoire corrosifs
  • Surfaces lisses faciles à nettoyer
  • Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
  • Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Spécification
47,75 x 30 x 40,5 po (121,3 x 76,2 x 101,6 cm)
40.5 in.
3 Sided frame, adaptor insert
121,3 cm
30 in.
600 lb
273 kg
Ideal for lab
101,6 cm
47.75 in.
Polymer
76,2 cm
Table mobile