Learn More
Metro™ Table pour salles blanches Perf Top avec support d’étagère
Acier inox électropoli de type 304 avec supports en acier satiné
Marque:  Metro™ CTP3036S-H
Code nomenclature Nacres: JA.02
Informations supplémentaires : Poids : 14.51200kg
Code produit. 15936901
  • 3175.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-11-2024
Description
  • Pieds réglables en hauteur (33 à 40 po [83,8 à 101,6 cm] en incréments de 1 po [25 mm])
  • montant arrière élevé de 74 po (188 cm)
  • Dessus fabriqué à partir d’acier inox électropoli de calibre 14 de type 304 avec trous de 0,75 po (19 mm) sur centres de 1 po (25 mm)
  • Les membres du support ont une finition satinée
Spécification
Spécification
Avec support d’étagère
36 po
36 x 30 x 74 po (91,5 x 76,2 x 188 cm)
76,2 cm
91,5 cm
30 po
Table pour salles blanches
188 cm
74 po