Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus phénolique noir et cadre à 3 côtés
Protégez vos travailleurs en laboratoire. La table de travail de laboratoire en acier inox Metro permet de les maintenir en sécurité grâce à un dessus phénolique et à une construction entièrement en acier inox résistant à la corrosion.
Marque: Metro™ LTS48UPB
Informations supplémentaires : Poids : 36.64800kg
Description
- Surfaces lisses faciles à nettoyer
- Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
- Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
47,75 in | |
47,75 x 30 x 36 po (121,2 x 76,2 x 91,4 cm) | |
91,4 cm | |
Cadre à 3 côtés | |
273 kg | |
121,2 cm | |
Acier inoxydable |
Table fixe | |
Idéal pour le laboratoire | |
36 po | |
30 po | |
76,2 cm | |
600 lb |