Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus phénolique gris et cadre à 3 côtés
La table de travail de laboratoire en acier inox Metro assure une performance anticorrosion et une construction en acier inox entière.
1740.00€ - 2135.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Idéal pour le laboratoire |
---|---|
Hauteur (impériale) | 36 in |
Hauteur (métrique) | 91,44 cm |
Capacité de charge (impériale) | 600 lb |
Capacité de charge (métrique) | 273 kg |
Code produit | Marque | Type de produit | Dimensions (L x l x H) | Comprend | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Dimensions (L x l x H) | Comprend | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15967091
|
Metro™
LTS30UPG |
Table fixe | 29,75 x 30 x 36 po (75,5 x 76,2 x 91,44 cm) | Cadre à 3 côtés | 70 lb |
1740.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15947101
|
Metro™
LTS36UPG |
Table fixe | 35,75 x 30 x 36 po (90,8 x 76,2 x 91,44 cm) | Cadre à 3 côtés | 82 lb |
1835.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15927111
|
Metro™
LTS48UPG |
Table fixe | 47,75 x 30 x 36 po (121,2 x 76,2 x 91,44 cm) | Cadre à 3 côtés | 101 lb |
1970.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15907121
|
Metro™
LTS60UPG |
Table fixe | 59,75 x 30 x 36 po (151,7 x 76,2 x 91,44 cm) | Cadre à 3 côtés | 120 lb |
2095.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15997121
|
Metro™
LTSM30UPG |
Table mobile | 29,75 x 30 x 36 po (75,5 x 76,2 x 91,44 cm) | Cadre à 3 côtés, insert adaptateur | 70 lb |
1770.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15977131
|
Metro™
LTSM36UPG |
Table mobile | 35,75 x 30 x 36 po (90,8 x 76,2 x 91,44 cm) | Cadre à 3 côtés, insert adaptateur | 82 lb |
1865.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15957141
|
Metro™
LTSM48UPG |
Table mobile | 47,75 x 30 x 36 po (121,2 x 76,2 x 91,44 cm) | Cadre à 3 côtés, insert adaptateur | 101 lb |
2000.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15927151
|
Metro™
LTSM60UPG |
Table mobile | 59,75 x 30 x 36 po (151,7 x 76,2 x 91,44 cm) | Cadre à 3 côtés, insert adaptateur | 120 lb |
2135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Surfaces lisses faciles à nettoyer
- Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
- Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Idéal pour le laboratoire | |
91,44 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |
36 in | |
600 lb | |
30 po | |
Acier inoxydable |