Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus phénolique gris et Solid HD Shelf
La table de travail de laboratoire en acier inox Metro assure une performance anticorrosion et une construction en acier inox entière.
Marque: Metro™ LTSM48PG
Informations supplémentaires : Poids : 41.00800kg
Description
- Surfaces lisses faciles à nettoyer
- Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
- Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
47,75 in | |
47,75 x 30 x 35,8 po (121,28 x 76,2 x 90,93 cm) | |
90,93 cm | |
Étagère HD en acier inox et (4) montants HD et dessus phénolique gris, seul ou avec dosseret, roulettes à tige insert d’adaptateur Metro™ 5 po | |
273 kg | |
121,28 cm | |
Acier inoxydable |
Table de travail de laboratoire mobile | |
Utilisation chimique modérée à élevée et excellente résistance à l’abrasion et aux chocs | |
35,8 in | |
30 in | |
76,2 cm | |
600 lb |