Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus d’îlot en acier inox et Solid HD Shelf
La table de travail de laboratoire en acier inox Metro assure une performance anticorrosion et une construction en acier inox entière.
Marque: Metro™ LTSM30IS
Informations supplémentaires : Poids : 23.22400kg
Description
- Surfaces lisses faciles à nettoyer
- Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
- Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
29,75 x 30 x 35 po (75,5 x 76,2 x 89 cm) | |
35 in | |
Étagère Solid HD, insert adaptateur | |
75,5 cm | |
30 po | |
600 lb | |
273 kg |
Idéal pour le laboratoire | |
89 cm | |
29,75 in | |
Acier inoxydable | |
76,2 cm | |
Table mobile |