Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus d’îlot en acier inox et Solid HD Shelf
La table de travail de laboratoire en acier inox Metro assure une performance anticorrosion et une construction en acier inox entière.
Marque:  Metro™ LTS48IS
Informations supplémentaires : Poids : 36.28800kg
Code produit. 15967101
  • 2000.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-10-2024
Description
  • Surfaces lisses faciles à nettoyer
  • Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
  • Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Spécification
47,75 in
47,75 x 30 x 35 po (121,2 x 76,2 x 89 cm)
89 cm
Étagère Solid HD
273 kg
121,2 cm
Acier inoxydable
Table fixe
Idéal pour le laboratoire
35 po
30 po
76,2 cm
600 lb