Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus en acier inox, avec dosseret et cadre à 3 côtés
Veillez à ce que vos travailleurs restent en sécurité dans le laboratoire. La table de travail de laboratoire en acier inox Metro avec dosseret, cadre à 3 côtés et construction en acier inox offre une propreté et une performance anticorrosion.
Marque:  Metro™ LTS60US
Informations supplémentaires : Poids : 43.18400kg
Code produit. 15917121
  • 2135.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-09-2024
Description
  • Surfaces lisses faciles à nettoyer
  • Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
  • Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Spécification
59,75 in
59,75 x 30 x 35 po (151,7 x 76,2 x 89 cm)
89 cm
Dosseret avec cadre à 3 côtés
273 kg
151,7 cm
Acier inoxydable
Table fixe
Idéal pour le laboratoire
35 po
30 in
76,2 cm
600 lb