Learn More
Metro™ Accessoire pour table de travail de laboratoire en acier inox, tablette en treillis métallique
Développez votre espace de travail dans votre laboratoire. Les étagères de table de travail de laboratoire Metro en acier inox sont disponibles en acier inox ou revêtues d’époxy.
Marque: Metro™ LT30WE
Informations supplémentaires : Poids : 2.17600kg
Description
- Les étagères se montent sur des cadres à trois côtés avec des clips
- Charge nominale pour un maximum de 150 lb.
- Également compatible avec les tables de travail de laboratoire MetroMax i
Spécification
Revêtement époxy | |
22,3 po | |
Cadre à 3 côtés | |
2,7 kg | |
Tablette en treillis métallique |
Tables de travail Metro™ MetroMax i™ et autres tables de travail en acier inox | |
56,8 cm | |
6 lb | |
150 lb | |
68 kg |