Learn More
Metro™ Accessoire pour table de travail de laboratoire en acier inox, tablette en treillis métallique
Développez votre espace de travail dans votre laboratoire. Les étagères de table de travail de laboratoire Metro en acier inox sont disponibles en acier inox ou revêtues d’époxy.
Marque:  Metro™ LT30WS
Informations supplémentaires : Poids : 2.17600kg
Code produit. 15937021
  • 267.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-09-2024
Description
  • Les étagères se montent sur des cadres à trois côtés avec des clips
  • Charge nominale pour un maximum de 150 lb.
  • Également compatible avec les tables de travail de laboratoire MetroMax i
Spécification
Spécification
22,3 in
Tablette en treillis métallique
68 kg
56,8 cm
Inoxydables
2,7 kg
6 lb
Tables de travail Metro™ MetroMax i™ et autres tables de travail en acier inox
Cadre à 3 côtés
150 lb