Learn More
Metro™ Accessoire pour table de travail de laboratoire en acier inox, tablette en treillis métallique
Développez votre espace de travail dans votre laboratoire. Les étagères de table de travail de laboratoire Metro en acier inox sont disponibles en acier inox ou revêtues d’époxy.
Marque: Metro™ LT60WS
Informations supplémentaires : Poids : 4.35200kg
Description
- Les étagères se montent sur des cadres à trois côtés avec des clips
- Charge nominale pour un maximum de 150 lb.
- Également compatible avec les tables de travail de laboratoire MetroMax i
Spécification
52,3 in | |
Tablette en treillis métallique | |
68 kg | |
133 cm | |
Inoxydables |
5,4 kg | |
12 lb | |
Tables de travail Metro™ MetroMax i™ et autres tables de travail en acier inox | |
Cadre à 3 côtés | |
150 lb |