Learn More
Metro™ Unité de stockage en hauteur Starsys™
Dotée de la protection antimicrobienne Microban™ pour inhiber la croissance des bactéries responsables de taches et d’odeurs
Marque: Metro™ SXRDOH27P2C
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 33.20000kg
Description
- Construit sur les mêmes largeurs que les unités de base Starsys utilisant une construction très similaire
- Garantit l’alignement des armoires murales avec la configuration du produit inférieur utilisée
- Toutes les armoires en hauteur comprennent des panneaux intérieurs en polymère ondulé dans leur assemblage ainsi que des panneaux arrière de conception soignée, moulés avec le côté esthétique faisant face à l’intérieur de l’armoire. Cela crée un aspect plus soigné, particulièrement lorsque les armoires n’ont pas de portes ou sont dotées d’une porte transparente
- Les rails / le matériel de fixation murale nécessaires sont fournis avec chaque armoire murale
- La protection antimicrobienne Microban™ inhibe la croissance des bactéries responsables de taches et d’odeurs sur Starsys, en conservant les zones de surface "plus propres entre les nettoyages"
Spécification
Portes avec vue, double largeur, étagères pleines | |
Unité de stockage verticale | |
ISO 9001-9002 |
41,3 po | |
29,5 po |