Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Adjustable™ Super Erecta™ - finition en acier inox
Concevez votre entreposage en fonction des besoins de votre laboratoire. La conception exceptionnelle à fil ouvert de la tablette en treillis métallique Metro Super Adjustable Super Erecta™ permet la libre circulation de l’air et minimise l’accumulation de poussières.
Marque:  Metro™ A2154NS
Informations supplémentaires : Poids : 5.98400kg
Code produit. 15976831
  • 685.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-09-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes: Un paquet de cales non conductrices (quatre paires).
Requires : Montants SiteSelect™ (vendus séparément).
Description
Description
  • Les étagères sont réglables par incréments de 1 po et sont équipées d’un système de déverrouillage brevetés sur les côtés
  • Les systèmes de déverrouillage et de cales offrent une rigidité améliorée
  • Montage rapide sans outils
  • Les unités assemblées ne sont pas conductrices
  • Résistance à la corrosion maximale
  • La surface non poreuse se nettoie facilement
  • Associables avec les montants et accessoires fixes ou mobiles Super Erecta pour créer des configurations personnalisées pour le entreposage et le transport
  • Le système breveté de déverrouillage sur les côtés permet un réglage facile de la hauteur
  • Positionnement personnalisable des étagères pour une densité d’entreposage maximale
  • Garantie de 1 an
Capacité :
  • Largeur des étagères jusqu’à 48 po ; capacité de 800 lbs par étagère (uniformément répartie)
  • Étagères plus larges que 48 po ; 600 lb par étagère (uniformément réparties)
Prestations de service
Un an
Spécification
Spécification
54 x 2 po. (137 x 53 cm)
2 po
53 cm
137 cm
Quatre manchons/cales non conducteurs
54 po
Système de rayonnage réglable Metrotrade; Super Erectatrade;