Learn More
Metro™ Étagères solides en acier inoxydable Super Erecta™
Étagères avec coins noirs avec revêtement en poudre
Marque: Metro™ 2436FS
Informations supplémentaires : Poids : 6.71200kg
Description
- Lavable autoclavable/chariot
- Fabriqué en acier inox de type 304
- Disponible en style solide plat
- Avec coins en acier inoxydable
- Dimensions : 91,4 L x 61 cm l (36 x 24 po)
Spécification
36 x 24 po (91,4 x 61 cm) | |
36 in | |
Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade; | |
91,4 cm |
24 in | |
61 cm | |
Autoclavables | |
Acier inoxydable |