Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique chromée Super Erecta™
Transformez votre entreposage en laboratoire ou en milieu de travail selon vos besoins. Les tablettes en treillis métallique chromé Metro Super Erecta sont facilement réglables en association avec les systèmes de rayonnage Metro Super Erecta
Marque:  Metro™ 2148NC
Informations supplémentaires : Poids : 4.80800kg
Code produit. 15956631
  • 128.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-12-2022
Description
  • La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussières, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
  • Finition réelle en nickel-chrome pour un environnement sec, à faible humidité
  • Revêtement en vernis protecteur
Spécification
Spécification
48 x 21 po. (122 x 53 cm)
Manchons et cales en plastique
122 cm
21 in
800 lb
Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade;
48 in
Chrome
53 cm
363 kg