Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique chromée Super Erecta™
Transformez votre entreposage en laboratoire ou en milieu de travail selon vos besoins. Les tablettes en treillis métallique chromé Metro Super Erecta sont facilement réglables en association avec les systèmes de rayonnage Metro Super Erecta
Marque: Metro™ 3672NC
Informations supplémentaires : Poids : 14.88000kg
Description
- La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussières, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
- Finition réelle en nickel-chrome pour un environnement sec, à faible humidité
- Revêtement en vernis protecteur
Spécification
72 x 36 po. (183 x 91 cm) | |
Manchons et cales en plastique | |
183 cm | |
36 po | |
600 lb |
Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade; | |
72 in | |
Chrome | |
91 cm | |
272 kg |