Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Erecta™, Metroseal 3 avec finition Microban™
Configurez votre entreposage de laboratoire selon vos besoins. Les tablettes en treillis métallique Metro Super Erecta se règlent facilement et l’époxy vert Metroseal 3 avec finition Microban est synonyme de nettoyage facile. Étagères pour une utilisation avec les systèmes de rayonnage Metro Super Erecta.
Marque:  Metro™ 1824NK3
Informations supplémentaires : Poids : 2.17600kg
Code produit. 15916591
  • 119.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-09-2024
Description
  • La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussières, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
  • Finition résistante à la corrosion pour les environnements humides ou à haute humidité
  • L’antimicrobien est intégré à la finition pour préserver la propreté du produit
Spécification
Spécification
18 x 24 in
Metroseal 3 avec Microban