Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Erecta™, Metroseal 3 avec finition Microban™
Configurez votre entreposage de laboratoire selon vos besoins. Les tablettes en treillis métallique Metro Super Erecta se règlent facilement et l’époxy vert Metroseal 3 avec finition Microban est synonyme de nettoyage facile. Étagères pour une utilisation avec les systèmes de rayonnage Metro Super Erecta.
Marque: Metro™ 1448NK3
Informations supplémentaires : Poids : 3.44800kg
Description
- La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussières, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
- Finition résistante à la corrosion pour les environnements humides ou à haute humidité
- L’antimicrobien est intégré à la finition pour préserver la propreté du produit
Spécification
14 x 48 in | |
Metroseal 3 avec Microban |