Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en polymère MetroMax i™, dessus phénolique noir avec Solid i Shelf
Obtenez un laboratoire plus propre grâce à la table de travail de laboratoire en polymère MetroMax i™, qui offre une résistance supérieure à la corrosion grâce à la protection intégrée de produit antimicrobien Microban™.
Marque:  Metro™ LTM36XPB3
Informations supplémentaires : Poids : 32.65600kg
Code produit. 15927071
  • 1575.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-10-2024
Description
Ces tables de travail constituent la plateforme de produit idéale, sont modulaires par conception et offrent une flexibilité ultime en fonction des exigences de l’application.
  • Construction en polymère avancé pour les environnements de laboratoire corrosifs
  • Surfaces lisses faciles à nettoyer
  • Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
  • Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Spécification
35,75 po
35,75 x 30 x 40,5 po (90,8 x 76,2 x 101,6 cm)
101,6 cm
Étagère Solid Metro™ MetroMax i™, insert d’adaptateur
273 kg
90,8 cm
polymère
Table mobile
Idéal pour le laboratoire
40,5 po
30 po
76,2 cm
600 lb