Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en polymère MetroMax i™, dessus phénolique noir avec Solid i Shelf
Obtenez un laboratoire plus propre grâce à la table de travail de laboratoire en polymère MetroMax i™, qui offre une résistance supérieure à la corrosion grâce à la protection intégrée de produit antimicrobien Microban™.
Marque: Metro™ LTM30XPB3
Informations supplémentaires : Poids : 30.12000kg
Description
Ces tables de travail constituent la plateforme de produit idéale, sont modulaires par conception et offrent une flexibilité ultime en fonction des exigences de l’application.
- Construction en polymère avancé pour les environnements de laboratoire corrosifs
- Surfaces lisses faciles à nettoyer
- Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
- Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
29,75 po | |
29,75 x 30 x 40,5 po (74,9 x 76,2 x 101,6 cm) | |
101,6 cm | |
Étagère Solid Metro™ MetroMax i™, insert d’adaptateur | |
273 kg | |
74,9 cm | |
polymère |
Table mobile | |
Idéal pour le laboratoire | |
40,5 po | |
30 po | |
76,2 cm | |
600 lb |