Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes en polymère MetroMax™iQ, bord d’étagère, empilable
Les rebords de 2 po fournissent une lèvre de sécurité pour sécuriser les éléments pendant le transport ou pour répondre aux exigences en matière de sécurité, notamment aux normes de sûreté sismique
28.90€ - 30.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Rayonnage Metrotrade; MetroMax itrade; et Qtrade; |
---|---|
Hauteur (impériale) | 2 po |
Hauteur (métrique) | 5 cm |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15907221
|
Metro™
MXLS24-2S |
24 in | 61 cm |
30.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15997211
|
Metro™
MXLS18-2S |
18 in | 45,7 cm |
28.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Fixation sur les étagères à grilles solides ou ouvertes MetroMax i aisée et ne nécessitant aucun outils. Autres tailles et styles disponibles.
- Montage et démontage par bouton-pression rapide
- Facilement empilable pour accueillir des éléments plus grands
- Résistants à la corrosion
- Livré assemblé
Spécification
Rayonnage Metrotrade; MetroMax itrade; et Qtrade; | |
2 po | |
5 cm | |
Acier inoxydable |